Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Clip, pour joints coniques, POM, KC
Les pinces de rodage sphérique KECK™ pour un joint de rodage sûr.
Marque: DWK Life Sciences 286336109
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les pinces de rodage sphérique KECK™ en POM (Polyoxyméthylène) sont simples, sûres et rapides à poser et se distinguent par la stabilité de leur forme et de bonnes caractéristiques de ressort. La surface en verre n'est pas endommagée lors de la pose contrairement aux pinces en fil habituelles. Ceci augmente la sécurité dans le laboratoire. Il est facile de différencier les tailles les unes des autres grâce aux différentes couleurs.- Stabilité de forme exceptionnelle ainsi que de bonnes caractéristiques de ressort
- La surface en verre n'est pas endommagée lors de la pose contrairement aux pinces en fil habituelles
- Facile, sûr et rapide à mettre et à retirer
- Code couleur en fonction de la taille
Spécification
100 | |
Sécurité de joints dépolis conique | |
NS 10 |
POM | |
Sécurité de joints dépolis conique | |
vert |