Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Clip, pour joints coniques, POM, KC
Les pinces de rodage sphérique KECK™ pour un joint de rodage sûr.
Marque: DWK Life Sciences 286336409
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les pinces à rodage coniques de mise à la terre KECK™ POM (polyoxyméthylène) sont faciles, sûres et rapides à fixer et sont caractérisées par leur stabilité dimensionnelle et leurs bonnes propriétés de ressort. Contrairement aux serre-câbles classiques, la surface en verre n’est pas endommagée lorsqu’elle est fixée. Renforce la sécurité dans le laboratoire. Les tailles peuvent être facilement distinguées les unes des autres par les différentes couleurs.
- Excellente stabilité dimensionnelle et bonnes propriétés de ressort
- Absence d’endommagement de la surface en verre lors de l’adhérence contrairement aux serre-câbles classiques
- Facile, sûr et rapide à installer et à retirer
- Codage couleur par taille
Spécification
100 | |
Fixation des joints rodés coniques | |
NS 19 |
POM | |
Fixation des joints rodés coniques | |
Bleu |