Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Adaptateur KA, complet du verre de connexion de flexible au plastique de connexion
Les adaptateurs KECK™ protègent le filetage en verre des dommages.
4.04€ - 70.10€
Spécification
Quantité | 10 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté |
À utiliser avec (application) | Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11796638
|
DWK Life Sciences
286345105 |
GL 14, 9,0 mm de diamètre |
70.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11860560
|
DWK Life Sciences
286345302 |
RD 14, 9,0 mm de diamètre |
70.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854698
|
DWK Life Sciences
286345208 |
RD 14, 4,5 mm de diamètre |
70.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10718061
|
DWK Life Sciences
286345002 |
GL 14, diameter 4.5 mm | |||||||
Description
L'adaptateur KECK™ pour le filetage en verre existe dans les tailles GL 14 et RD 14. Ils protègent le filetage des dommages et garantissent une connexion rapide, sécurisée et étanche. Le bouchon fileté est directement posé sur le filetage extérieur du manchon de raccordement. La partie flexible se connecte et se desserre rapidement avec uniquement une rotation 1/4 sur le bouchon fileté.- Le bouchon fileté est directement posé sur le filetage extérieur du manchon de raccordement
- Connexion et desserrage rapide de la partie flexible sur le bouchon fileté avec seulement 1/4 de rotation
- Ils protègent le filetage des dommages et garantissent une connexion rapide, sécurisée et étanche
- Pour le filetage en verre disponible dans les tailles GL 14 et RD 14
Spécification
10 | |
Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté | |
Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté |