Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Adaptateur KA, complet du verre de connexion de flexible au plastique de connexion
Les adaptateurs KECK™ protègent le filetage en verre des dommages.
Marque:  DWK Life Sciences 286345208
Code produit. 15854698
  • 70.10€ / 10 pièces
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs KECK™ pour filetages en verre sont disponibles pour les tailles GL 14 et RD 14. Ils protègent le filetage des dommages et assurent un raccordement rapide, sécurisé et étanche. Le bouchon fileté est appliqué directement sur le filetage externe de la pièce de raccordement. La pièce de tuyau peut être rapidement connectée au bouchon fileté avec 1/4 de tour et desserrée à nouveau.
  • Vissez le bouchon fileté directement sur le filetage externe de la pièce de raccordement
  • Connexion rapide et déconnexion de la pièce du tuyau au bouchon fileté avec seulement 1/4 de tour
  • Ils protègent le filetage des dommages et assurent un raccordement rapide, sécurisé et étanche.
  • Disponible pour les filetages en verre de tailles GL 14 et RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10
Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté
Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté
RD 14, 4,5 mm de diamètre