Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Adaptateur KA, complet du verre de connexion de flexible au plastique de connexion
Les adaptateurs KECK™ protègent le filetage en verre des dommages.
Marque:  DWK Life Sciences 286345002
Code produit. 10718061
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L'adaptateur KECK™ pour le filetage en verre existe dans les tailles GL 14 et RD 14. Ils protègent le filetage des dommages et garantissent une connexion rapide, sécurisée et étanche. Le bouchon fileté est directement posé sur le filetage extérieur du manchon de raccordement. La partie flexible se connecte et se desserre rapidement avec uniquement une rotation 1/4 sur le bouchon fileté.
  • Le bouchon fileté est directement posé sur le filetage extérieur du manchon de raccordement
  • Connexion et desserrage rapide de la partie flexible sur le bouchon fileté avec seulement 1/4 de rotation
  • Ils protègent le filetage des dommages et garantissent une connexion rapide, sécurisée et étanche
  • Pour le filetage en verre disponible dans les tailles GL 14 et RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10
Connexion d'un morceau de tuyau avec un bouchon fileté
Connexion d'un morceau de tuyau avec un bouchon fileté
GL 14, diameter 4.5 mm