Learn More
Jenway™ Électrodes de pH
Utilisez ces électrodes pour des applications avancées exigeant des délais de réponse plus courts et une meilleure reproductibilité.
119.00€ - 353.00€
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13107184
|
Jenway™
99960-41 |
BNC | 6 mm | 150 mm | Verre |
198.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11410499
|
Jenway™
|
BNC | 4,5 mm | 90 mm | Verre |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11440499
|
Jenway™
|
BNC | 6 mm | 90 mm | Verre |
274.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11440629
|
Jenway™
68006-37 |
Bouchon de 2 mm | 12 mm | 120 mm | Verre |
222.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13107424
|
Jenway™
99960-44 |
Connecteur étanche 3150/3205 | 12 mm | 120 mm | Époxy |
353.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11490619
|
Jenway™
90269-17 |
BNC | 6 mm | 40 mm | Verre |
196.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11460499
|
Jenway™
10090-75 |
BNC / mini-DIN 8 broches | 12 mm | 120 mm | Époxy | N/A | ||||||
11449489
|
Jenway™
|
S7 | 12 mm | 120 mm | Époxy |
119.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11430629
|
Jenway™
10090-59 |
BNC | 12 mm | 120 mm | Verre |
144.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Équilibre rapidement atteint
- Délais de réponse sensiblement réduits
- Reproductibilité nettement accrue
- Réduction sensible de la dérive à long terme
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Jenway™ Électrodes de pH