Learn More
Jenway™ Électrodes de pH Jenway™
Utilisez ces électrodes pour des applications avancées exigeant des délais de réponse plus courts et une meilleure reproductibilité.
Marque: Jenway™ 68006-37
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équilibre rapidement atteint
- Délais de réponse sensiblement réduits
- Reproductibilité nettement accrue
- Réduction sensible de la dérive à long terme
Spécification
Bouchon de 2 mm | |
Référence rechargeable avec extrémité en forme d’ampoule | |
en laboratoire avec suspensions colloïdales, échantillons contenant des iodures, échantillons à forte teneur en solides, solutions visqueuses et échantillons contenant des protéines | |
Verre |
12 mm | |
12 mm de diamètre x 120 mm de L | |
120 mm | |
0°C à 50°C |