Learn More
Jenway™ Électrodes de pH Jenway™
Utilisez ces électrodes pour des applications avancées exigeant des délais de réponse plus courts et une meilleure reproductibilité.
Marque: Jenway™ 99960-44
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équilibre rapidement atteint
- Délais de réponse sensiblement réduits
- Reproductibilité nettement accrue
- Réduction sensible de la dérive à long terme
Spécification
Connecteur étanche 3150/3205 | |
Combinaison scellée avec extrémité en forme d’ampoule et couvercle de protection | |
Mesure à basse température ou dans des solutions de faible force ionique, mesure de pH polyvalente et contrôle qualité ou travaux de recherche précis | |
Époxy | |
0 à 80°C |
12 mm | |
12 x 120 mm (dia. x L) | |
120 mm | |
0 à 10 |