Learn More
Sulfate de fer(III) pentahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.60€ - 625.00€
Identifiants chimiques
CAS | 142906-29-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Fe2O12S3·5H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 489.96 |
Numéro MDL | MFCD00149714 |
Clé InChI | YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate |
CID PubChem | 23443659 |
Nom IUPAC | fer(3+) ; trisulfate ; pentahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10306741
|
Thermo Scientific Acros
345230050 |
5 g | Bouteille en verre |
47.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10522354
|
Thermo Scientific Acros
345231000 |
100 g | Flacon en plastique |
55.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10460863
|
Thermo Scientific Acros
345235000 |
500 g | Flacon en plastique |
116.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13418528
|
Thermo Scientific Acros
345230051 |
5 kg | Récipient en plastique |
625.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
142906-29-4 | |
489.96 | |
YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H | |
23443659 | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3] |
Fe2O12S3·5H2O | |
MFCD00149714 | |
unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate | |
fer(3+) ; trisulfate ; pentahydrate |
Spécification
Iron(III) sulfate pentahydrate | |
Beige-jaune à blanc | |
97% | |
Fe2(SO4)3·5H2O | |
unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate | |
YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H | |
fer(3+) ; trisulfate ; pentahydrate | |
23443659 | |
97% |
142906-29-4 | |
Poudre cristalline ou granulaire | |
Fe2O12S3·5H2O | |
MFCD00149714 | |
Solubility in water: soluble | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3] | |
489.96 | |
489.96 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Iron(III)sulfate pentahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche