Learn More
Sulfate de fer(III) pentahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iron(III) sulfate pentahydrate |
Couleur | Beige-jaune à blanc |
Forme physique | Poudre cristalline ou granulaire |
Quantité | 5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | Fe2(SO4)3·5H2O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
Poids de la formule | 489.96 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron(III)sulfate pentahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362-Enlever les vêtements contaminés.