Learn More
Sulfate de fer(III) pentahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10460863
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142906-29-4
Formule moléculaire Fe2O12S3·5H2O
Poids moléculaire (g/mol) 489.96
Numéro MDL MFCD00149714
Clé InChI YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Synonyme unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate
CID PubChem 23443659
Nom IUPAC fer(3+) ; trisulfate ; pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) sulfate pentahydrate
Couleur Beige-jaune à blanc
Forme physique Poudre cristalline ou granulaire
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire Fe2(SO4)3·5H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 489.96
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III)sulfate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.