Learn More
Heptahydrate de sulfate de fer(II), Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0 à 103,4 % (manganométrique), Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0 à 103,4 % (manganométrique)
23.60€ - 638.10€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | FeH14O11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.01 |
Numéro MDL | MFCD00149719 |
Clé InChI | SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate |
CID PubChem | 62662 |
ChEBI | CHEBI:75836 |
Nom IUPAC | λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7782-63-0 | |
278.01 | |
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L | |
62662 | |
λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate |
FeH14O11S | |
MFCD00149719 | |
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate | |
CHEBI:75836 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate | |
7782-63-0 | |
FeSO4 · 7H2O | |
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate | |
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
278.01 | |
CHEBI:75836 | |
99 to 103.4% (manganometric) | |
14.6mmHg (25°C) |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
FeH14O11S | |
MFCD00149719 | |
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate | |
62662 | |
278.01g/mol | |
ACS/certifié pur | |
1.898g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-753-5
missing translation for 'rtecsNumber' : NO8510000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Iron(II) sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: iron(II)sulphate-7-hydrate