Learn More
Heptahydrate de sulfate de fer(II), Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0 à 103,4 % (manganométrique), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Descripción
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Iron(II) sulfate heptahydrate |
Note relative au nom | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-103.4% (manganometric) |
% max. CAS | 100.0000% |
Quantité | 25 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 103.4% |
Formule linéaire | NH4VO3 |
Poids de la formule | 278.01 |
Pourcentage de pureté | 99.0 to 103.4% (manganometric) |
Qualité | Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph. Eur. |
Conditionnement | Sachet en papier / poly |
Mostrar más |