Learn More
Heptahydrate de sulfate de fer(II), Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0 à 103,4 % (manganométrique), Honeywell Fluka™
Code produit. 15653310
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0 à 103,4 % (manganométrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 1 kg
Formule linéaire FeSO4 · 7H2O
Poids de la formule 278.01g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 103.4% (manganometric)
Qualité ACS/certifié pur
Tension de vapeur 14.6mmHg (25°C)
Densité 1.898g/mL at 25°C