Learn More
Fil d’iridium, dia. 1,0 mm (0,04 po), 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 871.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-88-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Ir |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.22 |
Numéro MDL | MFCD00011062 |
Clé InChI | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge |
CID PubChem | 23924 |
ChEBI | CHEBI:49666 |
Nom IUPAC | iridium |
SMILES | [Ir] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011429.BO |
1 cm |
325.00€
1cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011429.BQ |
5 cm |
871.00€
5cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011429.BU |
25 cm | |||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-88-5 | |
192.22 | |
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
23924 | |
iridium |
Ir | |
MFCD00011062 | |
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
CHEBI:49666 | |
[Ir] |
Spécification
Iridium wire | |
7439-88-5 | |
Ir | |
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
[Ir] | |
192.22 | |
CHEBI:49666 | |
≈17.8g/m |
1.0mm (0.04 in.) dia. | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011062 | |
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
iridium | |
23924 | |
99.8% | |
Câble |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-095-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche