Learn More
Fil d’iridium, dia. 1,0 mm (0,04 po), 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 cm
5 cm
25 cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iridium wire |
Note relative au nom | 1.0mm (0.04 in.) dia. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 25 cm |
Pourcentage de pureté | 99.8% |
Poids | ≈17.8g/m |
Forme | Câble |