Learn More
Bromure d’iridium(IV), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Ir 37,1 % min., Thermo Scientific Chemicals
145.00€ - 581.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-64-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Br4Ir |
Poids moléculaire (g/mol) | 511.833 |
Numéro MDL | MFCD00049467 |
Clé InChI | IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin |
CID PubChem | 14029372 |
Nom IUPAC | tétrabromoiridium |
SMILES | Br[Ir](Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039493.02 |
0.5 g |
145.00€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039493.04 |
2 g |
581.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-64-2 | |
511.833 | |
IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J | |
14029372 | |
Br[Ir](Br)(Br)Br |
Br4Ir | |
MFCD00049467 | |
iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin | |
tétrabromoiridium |
Spécification
Iridium(IV) bromide | |
7789-64-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049467 | |
Soluble in water | |
Br[Ir](Br)(Br)Br | |
511.833 | |
511.84 | |
Premion™ | |
Acrid |
(decomposition) | |
Cristalline | |
Br4Ir | |
iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin | |
IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J | |
tétrabromoiridium | |
14029372 | |
99.99% | |
Ir 37.1% min. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-180-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche