Learn More
Bromure d’iridium(IV), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Ir 37,1 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iridium(IV) bromide |
Point de fusion | (decomposition) |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 2 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Poids de la formule | 511.84 |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Qualité | Premion™ |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ir 37.1% min. |