Learn More
Bromure d’iridium(IV), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Ir 37,1 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398288
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-64-2
Formule moléculaire Br4Ir
Poids moléculaire (g/mol) 511.833
Numéro MDL MFCD00049467
Clé InChI IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J
Synonyme iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin
CID PubChem 14029372
Nom IUPAC tétrabromoiridium
SMILES Br[Ir](Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(IV) bromide
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 0.5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 511.84
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 37.1% min.
Odeur Acrid