Learn More
Hydrate de chlorure d’iridium(III), cristaux noirs, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
502.00€ - 8745.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14996-61-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Ir |
Poids moléculaire (g/mol) | 298.57 |
Numéro MDL | MFCD00149750 |
Clé InChI | DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | iridium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011030.03 |
1 g |
502.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011030.06 |
5 g |
2254.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011030.14 |
25 g |
8745.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14996-61-3 | |
298.57 | |
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3] |
Cl3Ir | |
MFCD00149750 | |
iridium(3+) trichloride |
Spécification
Iridium(III) chloride hydrate | |
Noir | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00149750 | |
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K | |
iridium(3+) trichloride | |
298.56 (Anhydrous) |
14996-61-3 | |
Crystals | |
Cl3Ir | |
Soluble in water and alcohol. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3] | |
298.57 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-044-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche