Learn More
Hydrate de chlorure d’iridium(III), cristaux noirs, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Iridium(III) chloride hydrate |
Couleur | Noir |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. |
Poids de la formule | 298.56 (Anhydrous) |
Odeur | Odorless |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur