Learn More
Hydrate de chlorure d’iridium(III), cristaux noirs, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391648
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14996-61-3
Formule moléculaire Cl3Ir
Poids moléculaire (g/mol) 298.57
Numéro MDL MFCD00149750
Clé InChI DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC iridium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(III) chloride hydrate
Couleur Noir
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 298.56 (Anhydrous)