Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ pour chromatographie d’échange d’ions
Ces filtres pour seringues sont spécifiquement conçus pour les applications de chromatographie d’échange d’ions et optimisés pour fournir des résultats ultra cohérents lors de l’analyse d’espèces ioniques.
171.00€ - 3765.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Supor (PES) |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17184321
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4485 |
13 mm | 0,45 μm | 100/boîte |
250.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17134361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4583 |
25 mm | 0,2 μm | 50/boîte |
171.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4585 |
25 mm | 0,45 μm | 50/boîte |
209.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17174321
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4483 |
13 mm | 0,2 μm | 100/boîte |
235.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4785 |
25 mm | 0,45 μm | 1 000/boîte |
3200.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4685 |
13 mm | 0,45 μm | 1 000/boîte |
2275.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4683 |
13 mm | 0,2 μm | 1 000/boîte |
1905.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4783 |
25 mm | 0,2 μm | 1 000/boîte |
3765.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Supor (PES) | |
Non stérile | |
PP |