Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ pour chromatographie d’échange d’ions
Ces filtres pour seringues sont spécifiquement conçus pour les applications de chromatographie d’échange d’ions et optimisés pour fournir des résultats ultra cohérents lors de l’analyse d’espèces ioniques.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4685
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Supor (PES) | |
Non stérile | |
PP | |
13 mm |
0,45 μm | |
1 cm2 | |
1 000/boîte |