Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ pour chromatographie d’échange d’ions
Ces filtres pour seringues sont spécifiquement conçus pour les applications de chromatographie d’échange d’ions et optimisés pour fournir des résultats ultra cohérents lors de l’analyse d’espèces ioniques.
Brand: Cytiva (formerly Pall Lab) 4583
162.45 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Specifications
Supor (PES) | |
Non stérile | |
PP | |
50/boîte |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
200/carton | |
25 mm |