Learn More
Trichlorure d’iode, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.60€ - 336.00€
Identifiants chimiques
CAS | 865-44-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3I |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.254 |
Numéro MDL | MFCD00036291 |
Clé InChI | PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade |
CID PubChem | 70076 |
Nom IUPAC | trichloro-$l^{3}-iodane |
SMILES | ClI(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15482418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56005.06 |
5 g |
33.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56005.14 |
25 g |
102.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56005.22 |
100 g |
336.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe trichlorure d’iode peut être utilisé pour introduire l’iode et le chlore dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme antiseptique topique et réactif de laboratoire.
Solubilité
Soluble avec décomposition.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker à –20°C
Identifiants chimiques
865-44-1 | |
233.254 | |
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N | |
70076 | |
ClI(Cl)Cl |
Cl3I | |
MFCD00036291 | |
iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade | |
trichloro-$l^{3}-iodane |
Spécification
Iodine trichloride | |
Cl3I | |
MFCD00036291 | |
14,5020 | |
Soluble with decomposition. | |
ClI(Cl)Cl | |
233.254 | |
233.26 | |
Light sensitive |
865-44-1 | |
ICl3 | |
UN3085 | |
iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade | |
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N | |
trichloro-$l^{3}-iodane | |
70076 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H314-H318
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 212-739-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO – Research Use Only