Learn More
Trichlorure d’iode, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trichlorure d’iode peut être utilisé pour introduire l’iode et le chlore dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme antiseptique topique et réactif de laboratoire.
Solubilité
Soluble avec décomposition.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker à –20°C
Le trichlorure d’iode peut être utilisé pour introduire l’iode et le chlore dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme antiseptique topique et réactif de laboratoire.
Solubilité
Soluble avec décomposition.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker à –20°C
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodine trichloride |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | ICl3 |
Numéro UN | UN3085 |
Merck Index | 14,5020 |
Informations sur la solubilité | Soluble with decomposition. |
Poids de la formule | 233.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sensibilité | Light sensitive |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iodine trichloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Iodine chloride