Learn More
Trichlorure d’iode, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15402428
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trichlorure d’iode peut être utilisé pour introduire l’iode et le chlore dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme antiseptique topique et réactif de laboratoire.
Solubilité
Soluble avec décomposition.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-44-1
Formule moléculaire Cl3I
Poids moléculaire (g/mol) 233.254
Numéro MDL MFCD00036291
Clé InChI PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade
CID PubChem 70076
Nom IUPAC trichloro-$l^{3}-iodane
SMILES ClI(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine trichloride
Quantité 100 g
Formule linéaire ICl3
Numéro UN UN3085
Merck Index 14,5020
Informations sur la solubilité Soluble with decomposition.
Poids de la formule 233.26
Pourcentage de pureté 97%
Sensibilité Light sensitive