Learn More
Iode, qualité réactif, morceaux, ≥ 99 %, Honeywell
Qualité réactif, morceaux, ≥ 99 %
49.09€ - 2898.45€
Identifiants chimiques
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | I2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.81 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Clé InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
CID PubChem | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
SMILES | II |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15675150
|
Honeywell Research Chemicals
376558-50G |
50 g | Bouteille en verre | ||||||
15665150
|
Honeywell Research Chemicals
376558-500G |
500 g | Bouteille en verre | ||||||
15655150
|
Honeywell Research Chemicals
376558-2.5KG |
2.5 kg | Glass Bottle | ||||||
15645150
|
Honeywell Research Chemicals
376558-12KG |
12 kg | Drum With Inliner | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 |
Spécification
184°C (literature) | |
113°C (literature) | |
7553-56-2 | |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
3587194 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
iode moléculaire | |
807 | |
253.81 | |
Réactif |
Iodine | |
Reagent Grade, chips, ≥99% | |
100.0000% | |
CHCl3 | |
UN3495 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
≥99% | |
4.930 g/cm3 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1620 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: III; Proper Shipping Name: Iodine
missing translation for 'einecsNumber' : 231-442-4
Recommended Storage : Temp. ambiante