Learn More
Iode, qualité réactif, morceaux, ≥ 99 %, Honeywell
Code produit. 15645150
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Drum With Inliner
Glass Bottle
Qualité réactif, morceaux, ≥ 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
Point d’ébullition 184°C (literature)
Nom chimique ou matériau Iodine
Point de fusion 113°C (literature)
Note relative au nom Reagent Grade, chips, ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 12 kg
Formule linéaire CHCl3
Numéro UN UN3495
Beilstein 3587194
Nom IUPAC diiodine
Poids de la formule 253.81
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Reagent
Conditionnement Drum With Inliner
Densité 4.930 g/cm3