Learn More
Iodine, Reagent Grade, ≥99.8% (titration), Honeywell™
Reagent Grade,≥99.8% (titration)
35.24€ - 316.72€
Identifiants chimiques
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | I2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.81 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Clé InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
CID PubChem | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
Nom IUPAC | molecular iodine |
SMILES | II |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15627910
|
Honeywell Research Chemicals
I3380-50G |
50 g | Glass bottle | ||||||
15697900
|
Honeywell Research Chemicals
I3380-100G |
100 g | Glass Bottle | ||||||
15617910
|
Honeywell Research Chemicals
I3380-500G |
500 g | Glass bottle | ||||||
15607910
|
Honeywell Research Chemicals
I3380-1KG |
1 kg | Bouteille en verre | ||||||
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Identifiants chimiques
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
molecular iodine |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 | |
II |
Spécification
Iodine | |
7553-56-2 | |
Solid | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
3587194 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
molecular iodine | |
807 | |
253.81g/mol | |
Characteristic | |
Vapor Density: 9 (vs air) |
113.5°C | |
Black | |
I2 | |
UN3495 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
≥99.8% (titration) | |
0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C) |
Sécurité et traitement
P261-P273-P280-P305 + P351 + P338-P314
missing translation for 'dotInformation' : class 8 - PG 3 - Iodine
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-442-4