Learn More
Iodine, Reagent Grade, ≥99.8% (titration), Honeywell™
Code produit. 15697900
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Reagent Grade,≥99.8% (titration)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
Nom IUPAC molecular iodine
SMILES II
Spécification
Point d’ébullition 184°C (literature)
Nom chimique ou matériau Iodine
Point de fusion 113°C (literature)
Note relative au nom Reagent Grade, ≥99.8% (titration)
% max. CAS 100.0000%
Quantité 100 g
Formule linéaire Fe2(SO4)3 · xH2O
Numéro UN UN3495
Beilstein 3587194
Poids de la formule 253.81
Pourcentage de pureté >99.8%
Qualité Reagent
Conditionnement Glass Bottle
Densité 4.930 g/cm3; Vapor Density: 9 (vs air)