Learn More
Iodine, Reagent Grade, ≥99.8% (titration), Honeywell™
Code produit. 15617910
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass bottle
Reagent Grade,≥99.8% (titration)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
Nom IUPAC molecular iodine
SMILES II
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine
Point de fusion 113.5°C
Couleur Black
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Numéro UN UN3495
Beilstein 3587194
Poids de la formule 253.81g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (titration)
Odeur Characteristic
Conditionnement Glass bottle
Tension de vapeur 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C)
Densité Vapor Density: 9 (vs air)