Learn More
HUBER Tuyau isolé
Tuyau en silicone lisse
sur devis
Spécification
Gamme de températures | -100°C à +350°C |
---|---|
Type | Tuyau isolé |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10790713
|
HUBER
6426 |
100 cm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
10408211
|
HUBER
6386 |
150 cm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
10418211
|
HUBER
6427 |
200 cm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
10710913
|
HUBER
6428 |
300 cm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
Description
- Métal
- Température min. : -100°C
- Température max. : 350°C
- Connecteur : M30 x 1,5
- Largeur nominale : 20 mm
- Isolation : Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, extrémités recouvertes de bouchons en silicone
Spécification
-100°C à +350°C | |
Tuyau isolé |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HUBER Tuyau isolé