Learn More
HUBER Tuyau isolé
Tuyau en silicone lisse
Marque:  HUBER 6426
Code produit. 10790713
  • 933.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Métal
  • Température min. : -100°C
  • Température max. : 350°C
  • Connecteur : M30 x 1,5
  • Largeur nominale : 20 mm
  • Isolation : Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, extrémités recouvertes de bouchons en silicone
Spécification
Spécification
-100°C à +350°C
Tuyau isolé
100 cm