Learn More
HUBER Tuyau isolé
Tuyau en silicone lisse
Marque: HUBER 6386
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Métal
- Température min. : -100°C
- Température max. : 350°C
- Connecteur : M30 x 1,5
- Largeur nominale : 20 mm
- Isolation : Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, extrémités recouvertes de bouchons en silicone
Spécification
-100°C à +350°C | |
Tuyau isolé | |
150 cm |