Learn More
Oxyde d’indium, dopé à l’étain, précurseur polymérique, poids de l’oxyde ≈ 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Préparation d’électrodes de conductivité électrique transparentes.
129.00€ - 1310.00€
Identifiants chimiques
CAS 1312-43-2
Formule moléculaire In2O3
Poids moléculaire (g/mol) 277.63
Numéro MDL MFCD00011060
Clé InChI PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11349877
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042229.04
2 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11359877
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042229.09
10 g
604.00€
10g
11339877
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042229.14
25 g
1310.00€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1312-43-2
277.63
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
In2O3
MFCD00011060
diindium(3+) trioxidandiide
Spécification
Indium oxide
1312-43-2
In2O3
UN1993
Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
277.63
Tin doped, polymeric precursor
Liquide visqueux
MFCD00011060
13°C (55°F)
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
diindium(3+) trioxidandiide
Oxide ≈20 wt%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H225-H319-H336-H372
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : Yes