Learn More
Oxyde d’indium, dopé à l’étain, précurseur polymérique, poids de l’oxyde ≈ 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium oxide |
Note relative au nom | Tin doped, polymeric precursor |
Forme physique | Liquide visqueux |
Quantité | 2 g |
Numéro UN | UN1993 |
Point d’éclair | 13°C (55°F) |
Informations sur la solubilité | Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Oxide ≈20 wt% |