Learn More
Oxyde d’indium, dopé à l’étain, précurseur polymérique, poids de l’oxyde ≈ 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339877
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
25 g
Préparation d’électrodes de conductivité électrique transparentes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312-43-2
Formule moléculaire In2O3
Poids moléculaire (g/mol) 277.63
Numéro MDL MFCD00011060
Clé InChI PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium oxide
Note relative au nom Tin doped, polymeric precursor
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 13°C (55°F)
Informations sur la solubilité Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈20 wt%