Learn More
N-octoxyde d’indium(III), 98 %
29.74€ - 106.00€
Identifiants chimiques
CAS 106461-03-4
Numéro MDL MFCD26967910
Synonyme indium 3+ ion octanol
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15467787
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37523.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15477787
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37523.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
106461-03-4
MFCD26967910
indium 3+ ion octanol
Spécification
Indium(III) n-octoxide
106461-03-4
Solide
UN1325
502.48
Moisture sensitive
∼150°C (decomposition)
Jaune
MFCD26967910
indium 3+ ion octanol
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228-H315-H319-H335
Flammable solid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote