Learn More
N-octoxyde d’indium(III), 98 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium(III) n-octoxide |
Point de fusion | ∼150°C (decomposition) |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Solide |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1325 |
Poids de la formule | 502.48 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sensibilité | Moisture sensitive |