Learn More
N-octoxyde d’indium(III), 98 %
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Indium(III) n-octoxide |
Point de fusion | ∼150°C (decomposition) |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN1325 |
Poids de la formule | 502.48 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido