Learn More
Brand™ Cônes de sédimentation Silberbrand™ Imhoff
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN 12672. Les cônes de sédimentation BRAND™ Silberbrand™ Imhoff sont disponibles avec ou sans robinet d’arrêt et gradués à 100 ml ou 1000 ml, avec une marque circulaire à 1000 ml. *La version graduée de 1000 ml n’inclut pas de marque circulaire.
168.00€ - 399.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Cône de sédimentation |
Code produit | Marque | Graduée | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Graduée | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11824060
|
Brand™
387462 |
Jusqu’à 1000 ml | Sans robinet d’arrêt, pas de marquage à anneau | ||||||
10028840
|
Brand™
387662 |
Jusqu’à 100 ml | Avec robinet d’arrêt, marquage à anneau à 1000 ml | ||||||
10664141
|
Brand™
387362 |
Jusqu’à 100 ml | Sans robinet d’arrêt, marquage à anneau à 1000 ml | ||||||
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté.
- Conformes aux normes DIN 12672.
- Avec ou sans robinet d’arrêt
- Graduations jusqu’à 100 ml ou 1000 ml
- Marque circulaire à1000 ml
- *La version graduée de 1000 ml n’inclut pas de marque circulaire.
Spécification
Verre borosilicaté | |
Cône de sédimentation |