Learn More
Brand™ Cônes de sédimentation Silberbrand™ Imhoff
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN 12672. Les cônes de sédimentation BRAND™ Silberbrand™ Imhoff sont disponibles avec ou sans robinet d’arrêt et gradués à 100 ml ou 1000 ml, avec une marque circulaire à 1000 ml. *La version graduée de 1000 ml n’inclut pas de marque circulaire.
Marque:  Brand™ 387362
Code produit. 10664141
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Conformes aux normes DIN 12672.
  • Avec ou sans robinet d’arrêt
  • Graduations jusqu’à 100 ml ou 1000 ml
  • Marque circulaire à1000 ml
  • *La version graduée de 1000 ml n’inclut pas de marque circulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
Sans robinet d’arrêt, marquage à anneau à 1000 ml
Jusqu’à 100 ml
Cône de sédimentation