Learn More
Brand™ Cônes de sédimentation Silberbrand™ Imhoff
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN 12672. Les cônes de sédimentation BRAND™ Silberbrand™ Imhoff sont disponibles avec ou sans robinet d’arrêt et gradués à 100 ml ou 1000 ml, avec une marque circulaire à 1000 ml. *La version graduée de 1000 ml n’inclut pas de marque circulaire.
Marque: Brand™ 387662
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté.
- Conformes aux normes DIN 12672.
- Avec ou sans robinet d’arrêt
- Graduations jusqu’à 100 ml ou 1000 ml
- Marque circulaire à1000 ml
- *La version graduée de 1000 ml n’inclut pas de marque circulaire.
Spécification
Verre borosilicaté | |
Avec robinet d’arrêt, marquage à anneau à 1000 ml | |
Jusqu’à 100 ml | |
Cône de sédimentation |