Learn More
Ansell Hynit™ 32-105 Light Duty Nitrile Coated Liquid-Repellent Gloves
Fully impregnated with an unique liquid repellent nitrile formulation to provide durability in abrasive environments, while also protecting workers against oil, grease, and dirt.
43.70€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12600832
|
Ansell
32105080 |
8 |
43.70€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12610832
|
Ansell
32105090 |
9 |
43.70€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12670822
|
Ansell
32105100 |
10 |
43.70€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Special nitrile formulation combines flexibility with abrasion resistance
- Liquid-repellent impregnation repels oil, grease, and dirt
Spécification
ANSI 3 | |
Bleu | |
Spécifique | |
Automobile, machines/équipements, fabrication de métaux et exploitation minière | |
Coton |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Gants à revêtement enduit | |
Ouverte | |
32-105 |