Learn More
Ansell Hynit™ 32-105 Light Duty Nitrile Coated Liquid-Repellent Gloves
Code produit. 12670822
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Fully impregnated with an unique liquid repellent nitrile formulation to provide durability in abrasive environments, while also protecting workers against oil, grease, and dirt.
  • La formulation spéciale en nitrile associe flexibilité et résistance à l’abrasion
  • L’imprégnation hydrofuge repousse l’huile, la graisse et les saletés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Coating Material Nitrile
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Spécifique
Type de produit Gants à revêtement enduit
Dimensions 10
À utiliser avec (application) Automobile, machines/équipements, fabrication de métaux et exploitation minière
Type de manchette de gant Ouverte
Matériau de revêtement Coton
Séries 32-105