Learn More
Ansell Hynit™ 32-105 Light Duty Nitrile Coated Liquid-Repellent Gloves
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- La formulation spéciale en nitrile associe flexibilité et résistance à l’abrasion
- L’imprégnation hydrofuge repousse l’huile, la graisse et les saletés
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |
Dimensions | 8 |
À utiliser avec (application) | Automobile, machines/équipements, fabrication de métaux et exploitation minière |
Type de manchette de gant | Ouverte |
Matériau de revêtement | Coton |