Learn More
Ansell™ Gants industriels à usage spécifique HyFlex™
Conçus pour les applications légères et délicates dans les environnements secs exigeant des niveaux de dextérité maximaux.
49.25€
Spécification
Matériau arrière | PUR |
---|---|
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III EN 388 : 3121, ANSI, marquage CE |
Matériau de la manchette | PUR |
Coating Material | PUR |
Type de produit | Gants légers |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12650712
|
Ansell™
11601100 |
10 |
49.25€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12660712
|
Ansell™
11601060 |
6 |
49.25€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12670712
|
Ansell™
11601070 |
7 |
49.25€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12680712
|
Ansell™
11601080 |
8 |
49.25€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12690712
|
Ansell™
11601090 |
9 |
49.25€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour l’assemblage de petites pièces telles que des petits roulements, des joints et des ressorts
- Doublure en nylon
- Structure en maille
- Revêtement en PUR
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
Spécification
PUR | |
PUR | |
Gants légers | |
Maille | |
Paume enduite | |
Produits de précision, résistants aux coupures, oléophobes et spéciaux |
Normes CATÉGORIE III EN 388 : 3121, ANSI, marquage CE | |
PUR | |
11 / 601 | |
Nylon | |
144 paires | |
11-601 |