Learn More
Ansell™ Gants industriels à usage spécifique HyFlex™
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- Pour l’assemblage de petites pièces telles que des petits roulements, des joints et des ressorts
- Doublure en nylon
- Structure en maille
- Revêtement en PUR
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
Spécification
Spécification
Matériau arrière | PUR |
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III EN 388 : 3121, ANSI, marquage CE |
Matériau de la manchette | PUR |
Coating Material | PUR |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 9 |
Modèle | 11 / 601 |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Nylon |
Type de paume | Paume enduite |